Merck
M7402
Sigma-Aldrich
マガイニンII
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C114H180N30O29S
CAS番号:
分子量:
2466.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
抗生物質活性スペクトル
fungi
viruses
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C114H180N30O29S/c1-12-65(7)94(142-88(148)55-119)112(170)124-59-90(150)129-74(38-24-28-45-116)100(158)137-81(51-70-33-19-15-20-34-70)106(164)135-79(49-63(3)4)105(163)138-83(53-72-56-121-62-125-72)107(165)140-85(60-145)110(168)127-67(9)96(154)131-75(39-25-29-46-117)101(159)132-76(40-26-30-47-118)102(160)136-80(50-69-31-17-14-18-32-69)98(156)122-57-89(149)128-73(37-23-27-44-115)99(157)126-68(10)97(155)134-82(52-71-35-21-16-22-36-71)109(167)143-93(64(5)6)111(169)123-58-91(151)130-77(41-42-92(152)153)104(162)144-95(66(8)13-2)113(171)133-78(43-48-174-11)103(161)139-84(54-87(120)147)108(166)141-86(61-146)114(172)173/h14-22,31-36,56,62-68,73-86,93-95,145-146H,12-13,23-30,37-55,57-61,115-119H2,1-11H3,(H2,120,147)(H,121,125)(H,122,156)(H,123,169)(H,124,170)(H,126,157)(H,127,168)(H,128,149)(H,129,150)(H,130,151)(H,131,154)(H,132,159)(H,133,171)(H,134,155)(H,135,164)(H,136,160)(H,137,158)(H,138,163)(H,139,161)(H,140,165)(H,141,166)(H,142,148)(H,143,167)(H,144,162)(H,152,153)(H,172,173)/t65-,66-,67-,68-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,93-,94-,95-/m0/s1
InChI Key
MGIUUAHJVPPFEV-ABXDCCGRSA-N
Amino Acid Sequence
Gly-Ile-Gly-Lys-Phe-Leu-His-Ser-Ala-Lys-Lys-Phe-Gly-Lys-Ala-Phe-Val-Gly-Glu-Ile-Met-Asn-Ser
詳細
Magainin IIは抗菌ペプチドファミリーのメンバーです。Gly-Ile-Gly-Lys-Phe-Leu-His-Ser-Ala-Lys-Lys-Phe-Gly-Lys-Ala-Phe-Val-Gly-Glu-Ile-Met-Asn-Serアミノ酸配列を有する陽イオン性ペプチドです。Magainin IIは、有効な両親媒性抗菌性濃度で水溶性かつ非溶血性です。
化学構造:ペプチド
生物化学的/生理学的作用
Magainin IIはさまざまな生物に対する抗生物質として作用します。Magainin IIは、膀胱がん細胞における微細孔生成を介して細胞障害効果および抗増殖効果を示します。マウスにおいては、いくつかのがん細胞株および腫瘍の抗腫瘍剤として作用します。Magainin IIは、哺乳動物細胞からの乳酸デヒドロゲナーゼの放出を促進します。両親媒性α-ヘリックスを介して特定の細胞膜と直接的に相互作用し、透過性イオンチャネルを形成することによって脱分極と不可逆的な細胞溶解を引き起こし、最終的に細胞死を生じます。Magainin IIは、低濃度では細菌および菌類の種の増殖を遅延させ、原生動物の細胞溶解を促進します。
抗菌性ペプチド。マガイニン分子は正に帯電した両親媒性ペプチドです。細菌の細胞膜に豊富に存在する陰イオン性リン脂質と選択的に結合してペプチド-脂質超分子による動的な孔を形成し、細胞に透過性を与えます。人工中性膜に結合することも示されています。
その他情報
0.1%TFA水溶液からの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7402-BULK:
M7402-.1MG-PW:
M7402-.5MG-PW:
M7402-.1MG:
M7402-VAR:
M7402-1MG-PW:
M7402-.5MG:
M7402-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Giacometti et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 44(5), 641-645 (1999-12-20)
The in-vitro activity of cecropin P1, indolicidin, magainin II, nisin and ranalexin alone and in combination with nine clinically used antimicrobial agents was investigated against a control strain, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and 40 clinical isolates of P. aeruginosa. Antimicrobial
Antitumor activity of the antimicrobial peptide magainin II against bladder cancer cell lines.
Lehmann J
European Urology, 50(1), 141-147 (2006)
Evan F Haney et al.
Chemistry and physics of lipids, 163(1), 82-93 (2009-10-06)
Antimicrobial peptides are naturally produced by numerous organisms including insects, plants and mammals. Their non-specific mode of action is thought to involve the transient perturbation of bacterial membranes but the molecular mechanism underlying the rearrangement of the lipid molecules to
Brijesh Kumar Pandey et al.
The Biochemical journal, 436(3), 609-620 (2011-03-26)
Cytotoxicity, a major obstacle in therapeutic application of antimicrobial peptides, is controlled by leucine-zipper-like sequences in melittin and other naturally occurring antimicrobial peptides. Magainin 2 shows significantly lower cytotoxicity than many naturally occurring antimicrobial peptides and lacks this structural element.
Mikyung Han et al.
Biophysical journal, 97(1), 164-172 (2009-07-08)
Magainin, a 23-residue antibiotic peptide, interacts directly with the lipid bilayer leading to cell lysis in a strongly concentration-dependent fashion. Utilizing cryo-electron microscopy, we have directly observed magainin interacting with synthetic DMPC/DMPG membranes. Visual examination shows that visibly unperturbed vesicles