Merck
BP1116
4-アミノ-2-(トリフルオロメチル)ベンゾニトリル
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
4-シアノ-3-トリフルオロメチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥30,900
¥30,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥30,900
About This Item
化学式:
NCC6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
186.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥30,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bicalutamide
フォーム
powder or solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
141-145 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
InChI Key
PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Bicalutamide impurity D BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 10 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
BP1116:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)