Merck
808025
TSKgel® GMPWXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
別名:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品808025は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCカラム, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L38
suitable for USP L39
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 08025
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
13 μm
ポアサイズ
pore diameter (100 - 1000 Å)
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
TSKgel GMPWxlは、水性水溶性線状ポリマー用の混床式スカウティングカラムです。 その微細孔は、分子量が500~800万 Daの範囲のポリマーが入る容量を持っています。TSKgel GMPWxlでは、未知の試料の分子量プロファイルを素早く分類することにより、ルーチン分析で最良の結果を得るのに最適なTSK-GEL PWxlカラムを選択できます。TSKgel GMPWxlは、広い分子量分布を持つ試料の分析にも使用できます。
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)