Merck
808020
TSKgel® G2500PWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
別名:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCカラム, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 08020
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
7 μm
ポアサイズ
<200 Å pore diameter
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSK-GEL G2500PWxlカラムは、分子量が3,000 Daまでの水溶性線状ポリマーの分析に最適です。G2500PWxlの基材ビーズにはカチオン性基が存在するため、このカラムはアニオン性ポリマーの分離には適しません。PWxlタイプのカラムは粒径が小さいため、対応するPWタイプに比べて分解能が1.7倍高く、分析目的により適しています。
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート