由来生物
synthetic
アッセイ
≥90%
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c3nc(N)nc([O-])c13
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-15-3-16(8-5(15)9(20)14-11(12)13-8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2-,12,13,14,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI Key
OGHAROSJZRTIOK-KQYNXXCUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M0627-1G:
M0627-250MG:
M0627-25MG:
M0627-VAR:
M0627-10MG:
M0627-100MG:
M0627-BULK:
試験成績書(COA)