製品808022は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
製品名
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCカラム, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L38
suitable for USP L39
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 08022
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
500 Å pore diameter
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel® columns may be used for the analysis, isolation and purification of biomolecules.[1]
アプリケーション
TSKgel®4000PWXL HPLC column may be used in the separation and analysis of Konjac oligosaccharides according to their molecular mass, using gel permeation chromatography (GPC) followed by ion exchange high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
物理的形状
Shipped in water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
ガードカラム
分析カラム
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Wenjie Jian et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 1218-1224 (2013-02-13)
To study the preparation and separation of Konjac oligosaccharides, Konjac Glucomannan was degraded by the combination of γ-irradiation and β-mannanase, and then the degradation product was separated by ultrafiltration. To our interest, for most of Konjac oligosaccharides obtained by this