The immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse, clone DM1A is microtubules from chicken embryo brain. This antibody recognizes an epitope located at the C-terminal end of the α-tubulin isoform (amino acids 426-430) as noted in the following references:Breitling, F., and Little, M., J. Molec. Biol., 189, 367-370 (1986).Wolff, A., et al., Biol. Cell, 63, 319-326 (1988).Serrano, L., et al., Anal. Biochem., 159, 253-259 (1986).
おすすめの製品
製品名
抗α-チューブリン抗体, マウスモノクローナル, clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DM1A, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 0.5-1 μg/mL using cultured chicken fibroblasts (CFB)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total tissue extract from chicken gizzard
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チューブリンは、微小管の主要な構成ブロックです。この細胞内の円筒状、線維状の構造は、ほぼすべての真核細胞に存在します。微小管は、有糸分裂、細胞内輸送、鞭毛運動、および細胞骨格における構造的要素および移動要素として機能します。チューブリンは、α-チューブリンおよびβ-チューブリンから構成されるヘテロダイマーです。両方のサブユニットは約50 kDaの分子量を有し、かなりの相同性を共有しています。α-およびβ-チューブリンに加えて、いくつかの他のチューブリンが同定されており、現在、明確なチューブリンクラスの数は7になっています。これらのチューブリンの大部分は、明確な細胞内局在性および新たに生じる多種多様な機能セットを有します。最近、7つの異なるチューブリンのうち、チューブリンファミリーの4つの新しいメンバーが同定されました。それらは、δ、ξ、ηおよびεチューブリンから構成されます。 η およびε-チューブリンはデータベース検索により発見されました。微小管系には、少なくとも3つのα-チューブリンアイソフォームがあります。2つのアイソフォームは2つのα-チューブリン遺伝子によりコードされており、これらは転写され、極めて類似したタンパク質をコードしています。第三のアイソフォームは翻訳後修飾により生成されます。チューブリンサブユニットの少なくとも3つの修飾が報告されています:脳のβ-チューブリンのリン酸化、脊椎動物組織におけるカルボキシ末端チロシンの除去。これにより、a-チューブリンが生成されます。3つ目はα-チューブリンのリジンのアミノ基のアセチル化です。
α -チューブリンはチューブリンα 4a(TUBA4A)とも呼ばれ、ヒトクロモソーム2q35にマッピングされています。[1]この遺伝子は、448アミノ酸を含む、α-チューブリンファミリーのメンバーをコードしています。[1]αチューブリンα-サブユニットの分子量は50,000です。
α-チューブリンを認識するモノクローナル抗体は、他の種類のチューブリン(β、β-チューブリンアイソタイプI+II、β-チューブリンアイソタイプIII、チロシンチューブリン、アセチル化α-チューブリン)に対するモノクローナル抗体とともに、チューブリンの細胞内分布や細胞骨格の静的・動的側面を研究する上で特異的かつ有用なツールです。
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
α-チューブリンまたはチューブリンα 4A(TUBA4A)は、細胞の増殖と分裂に重要な役割を果たしています。これは、細胞運動、シグナル伝達の発達および細胞形状維持などのさまざまな細胞プロセスにも関与しています。TUBA4Aの変異は、口腔がん、乳がん、直腸がん、肺がんおよび前立腺がんなど、さまざまな種類のがんの発症と関連しています。また、TUBA4Aにおける変異は、散発性の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を引き起こします。
物理的形状
調製ノート
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
T6199-25UL:
T6199-BULK:
T6199-100UL:
T6199-VAR:
T6199-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
What is the immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody, clone DM1A?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.