Merck
803409
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
別名:
Nylon Membrane Filter, 13 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
ポアサイズ:
0.45 μm
製品803409は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSKgel® ハードウェアおよびアクセサリ, pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
物質
Nylon
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Tosoh 03409
テクニック
LPLC: suitable
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)