詳細
SODOSIL™ RA 15 is a nonionic, phosphate-free detergent kit for cleaning lab containers and surfaces used in various scientific studies.[1]
アプリケーション
The additon of 30-50ml cleaner per washing cycle (about 10lt); pH-value of the washing liquor (0,3%): 11.4, contains sodium hydroxide
法的情報
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16173-VAR:
16173-4X5L:
16173-1L:
16173-BULK:
16173-6X1L:
16173-5L:
16173-35KG:
16173-30KG:
A candidate reference method for the determination of magnesium in serum
Kulpmann WR, et al.
Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry (1989)