Merck
59264
Filter Element for SSI Filter Unit
Preinjector, pore size 0.5 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 2 ea
ポアサイズ
0.5 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SSI High Pressure Filter Unitには、0.5 μmか2.0 μmのステンレススチール製フィルターエレメントを選択して下さい。
法的情報
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
HPLCの一般的なトラブルを特定、解決し、カラムの性能を回復させます。