Merck
GNWP04700
Millipore
ナイロンネットフィルター
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
ナイロンメンブレンフィルター、0.2 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
詳細
0.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
フィルタ直径
47 mm
厚さ
170 μm
ポアサイズ
0.2 μm pore size
泡立ち点
≥2.8 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 滅菌ろ過†
  • バイオアッセイ
  • 溶媒ろ過
  • PFASサンプルろ過
ナイロンネットフィルターは以下のろ過に使用されています:
  • メタボロミクス研究用のCaulobacter crescentus 抽出物
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)前のCarissa carandas抽出物
  • HPLC用のバッファー
特徴および利点
  • ナイロンフィルターには幅広い範囲の孔径があります。
  • 攻撃的な溶媒に耐性です。
  • 幅広い範囲の溶媒に適合します。
  • 粒子清澄化および溶媒ろ過に使用できます。
その他情報
使用方法
  • 生物の保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • アプリケーション:一般的なラボのろ過
  • 用途:生物学的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径0.2 μm(以下)のメンブレンを通して液体を滅菌ろ過することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効率的に除去します
  • 保存:乾燥した場所で保存してください。
  • 廃棄:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
文書ライブラリにアクセスする
Selamawit Abi Woldemeskel et al.
PLoS genetics, 16(1), e1008591-e1008591 (2020-01-22)
Bacterial growth and division require regulated synthesis of the macromolecules used to expand and replicate components of the cell. Transcription of housekeeping genes required for metabolic homeostasis and cell proliferation is guided by the sigma factor σ70. The conserved CarD-like
Waranya Neimkhum et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(9) (2021-09-29)
In this study, the potential of Carissa carandas Linn. as a natural anti-aging, antioxidant, and skin whitening agent was studied. Various parts of C. carandas, including fruit, leaf, seed, and pulp were sequentially extracted by maceration using n-hexane, ethyl acetate
Kevin D de Young et al.
Journal of bacteriology, 202(4) (2019-11-27)
Bacteria have a variety of mechanisms for adapting to environmental perturbations. Changes in oxygen availability result in a switch between aerobic and anaerobic respiration, whereas iron limitation may lead to siderophore secretion. In addition to metabolic adaptations, many organisms respond
Ling Fu et al.
Nature protocols, 15(9), 2891-2919 (2020-07-22)
Cysteine is unique among all protein-coding amino acids, owing to its intrinsically high nucleophilicity. The cysteinyl thiol group can be covalently modified by a broad range of redox mechanisms or by various electrophiles derived from exogenous or endogenous sources. Measuring
資料
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
EPA method 537.1を用いた水サンプルのPFAS試験におけるMillex® PESシリンジフィルターのバリデーション。