安全性情報
57136
Supelco
Supelclean LC-18 SPEチューブ
volume 60 mL, pk of 16
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
16 EA
¥80,900
¥80,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
16 EA
¥80,900
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
¥80,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
特徴
endcapped
包装
pk of 16
標識化の程度
~11.5% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
60 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Supelclean LC-18 SPE Tube is used to extract non-polar to moderately polar compounds from aqueous samples.
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57136:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christian Martin H et al.
Scientific reports, 9(1), 3019-3019 (2019-03-01)
Amphibian populations worldwide have declined and in some cases become extinct due to chytridiomycosis, a pandemic disease caused by the fungus Batrachochytrium dendrobatidis; however, some species have survived these fungal epidemics. Previous studies have suggested that the resistance of these