この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2O3S
CAS番号:
分子量:
206.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2212914
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC(ON=CC(C)(C)S(C)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
InChI key
BXPMAGSOWXBZHS-UHFFFAOYSA-N
General description
アルジカルブスルホキシド(昆虫におけるコリンエステラーゼ阻害剤)は、初期酸化においてテミック(Temik)から形成されます。土壌に残留し、迅速に植物へと移行します。
Application
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
アルディカルブスルホキシドは、次の測定において殺虫剤標準物質として使用できます。
- 固相抽出およびその後の液体クロマトグラフィー/大気圧化学イオン化質量分析による果実および野菜中の分析物の測定。
- 短いキャピラリーカラムを用いたガスクロマトグラフィー/質量分析(GC-MS)による水サンプル中の分析物の測定。
- 三連四重極アナライザーを用いた液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析(LC-MS/MS)による食品中の分析物の測定。
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アルディカルブスルホキシド
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges