安全性情報
57134
Supelco
Supelclean LC-Si SPEチューブ
packing 10 g, volume 60 mL, pk of 16
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
16 EA
¥34,200
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
16 EA
¥34,200
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PE frit
polypropylene hardware
製品種目
Supelclean
組成
packing, 10 g
包装
pk of 16
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
60 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
silica bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
57134:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)