安全性情報
57117
Supelco
Supelclean LC-18 SPEチューブ
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥32,400
¥32,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥32,400
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
¥32,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
製品種目
Supelclean
特徴
endcapped
組成
bed wt., 2 g
包装
pk of 20
標識化の程度
~11.5% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
12 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57117:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paulo Vale
Life sciences in space research, 19, 1-12 (2018-11-30)
The chain-forming dinoflagellate Alexandrium catenella was grown with LED or fluorescent light. With LED light, the pool of mycosporine-like amino acids (MAAs) with strong antioxidant properties, such as mycosporine-glycine and palythene, was reduced in comparison to fluorescent light. The conjugated
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.