安全性情報
55296-U
Supelco
Supel QuE
Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 12 mL, pack of 50 ea
別名:
QuEChERS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
組成
Z-Sep+, 500 mg
包装
pack of 50 ea
テクニック
QuEChERS: suitable
遠心分離試験管容積
12 mL
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分散 SPE(dSPE)は、「QuEChERS」法方式と呼ばれ(Quick(迅速)、Easy(容易)、Cheap(安価)、Effective(効果的)、Rugged(頑丈)、および Safe(安全))、食品や農産物中の複数残留農薬分析の領域で普及しつつある現代のサンプル調製技術です。
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
その他情報
SupelQuE Z-Sep+は、QuEChERS LC-MS法に用いられる従来の吸着剤に比べ、サンプル抽出物からより多くの脂肪や色素を効率的に除去し、複雑なマトリックスのサンプル精製を向上します。Z-Sep製品は、問題となるマトリックス干渉を排除することによってロバスト性の高いLC-MS法を提供します。この独自の技術により、新たな方法を開発することなく、現行の方法のC18やPSAと差し替えることが可能です。
Z-Sep+は、脂肪を15%以上含むサンプルの精製に適しています。
法的情報
本製品の使用は、1件または複数件の出願中の特許請求項の対象である可能性があります。ライセンスに関しては[email protected]へお問い合わせください。
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55296-U:4548173958767
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Supel™ QuE Z-Sep Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55411-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA/C18 Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Supelco
55288-U
Supel QuE
Supel™ QuE Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
Supelco
55227-U
Supel QuE
Anna Laura Capriotti et al.
Journal of chromatography. A, 1343, 69-78 (2014-04-22)
A sensitive, simple and rapid method for the simultaneous determination of 19 mycotoxins in biscuits (a dry matrix containing cereals and egg) has been developed using high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry with electrospray source working in
An overview of analytical methods and occurrence of benzotriazoles, benzothiazoles and benzenesulfonamides in the environment
Herrero, P., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 62, 46-55 (2014)
Determination of toxic substances, pesticides and mycotoxins, in ginkgo biloba nutraceutical products by liquid chromatography Orbitrap-mass spectrometry
Martinez-Dominguez, G., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 118, 124-130 (2015)
Ana Lozano et al.
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Jonatan V Dias et al.
Journal of chromatography. A, 1462, 8-18 (2016-08-11)
The goal of this work was to evaluate the efficiency of several sorbents on removal fats from edible oils (olive, soya and sunflower) during the clean-up step for posterior determination of 165 pesticides by UHPLC-QqQ-MS/MS system. The extraction procedure employed