安全性情報
55299-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
別名:
QuEChERS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 G
¥53,800
¥53,800
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
20 G
¥53,800
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥53,800
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
製品名
Supel QuE, Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
物質
polypropylene tube
製品種目
Supel
組成
Z-Sep+ Bulk
包装
pkg of 20 g
テクニック
QuEChERS: suitable
表面積
480 m2/g
Matrix
silica gel base material
マトリックス活性基
zirconia-based phase
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
分散 SPE(dSPE)は、「QuEChERS」法方式と呼ばれ(Quick(迅速)、Easy(容易)、Cheap(安価)、Effective(効果的)、Rugged(頑丈)、および Safe(安全))、食品や農産物中の複数残留農薬分析の領域で普及しつつある現代のサンプル調製技術です。
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
その他情報
SupelQuE Z-Sep+は、QuEChERS LC-MS法の従来のフェーズよりも多くの脂肪と色をサンプル抽出物から効果的に除去することにより、複雑なマトリックスのサンプルクリーンアップを強化します。問題のあるマトリックス干渉を排除することにより、Z-Sep製品はより頑健なLC-MS法を提供します。この独自技術は、メソッド開発を追加せずに、現在のメソッドでC18とPSAを置き換えることができます。
Z-Sep+は、15%を超える脂肪を含むサンプルのクリーンアップ用にお勧めします。
法的情報
この製品の特定の使用が、1つ以上の保留中の特許出願のクレームによってカバーされる場合があります。ライセンスに関するお問合せは、[email protected]までご連絡ください。
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55299-U:4548173965918
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method
Łukasz Rajski et al.
Journal of chromatography. A, 1304, 109-120 (2013-07-23)
Several extraction methods were evaluated in terms of recoveries and extraction precision for 113 pesticides in avocado: QuEChERS with various d-SPE clean-ups (Z-Sep, Z-Sep+, PSA+C18 and silica), miniLuke and ethyl acetate. Extracts were analysed using liquid chromatography coupled with triple
Keiko Iwakoshi et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 57(5), 150-154 (2016-10-28)
Rapid multi-residue analysis of pesticides in pulses was developed using LC-MS/MS. Pesticide residues in 5 g of homogenized pulses were extracted with 30 mL of acetonitrile and salted out with 4 g of anhydrous magnesium sulfate and 2 g of
Ana Lozano et al.
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Martina Rejtharová et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(2), 233-240 (2017-10-06)
A sensitive and robust confirmatory method for determination of steroid esters in blood serum is essential for reliable monitoring of possible illegal use of steroid hormones as growth promoters in meat production. A previously used sample preparation methodology was improved.