製品名
Supel™ QuE Verde, Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supel™
組成
magnesium sulfate, 1200 mg
Supelclean™ ENVI-Carb™ Y, 80 mg
Supelclean™ PSA, 400 mg
Z-Sep+, 480 mg
包装
pack of 50 ea
テクニック
QuEChERS: suitable
遠心分離試験管容積
15 mL
マトリックス活性基
PSA phase
carbon phase
zirconia-based phase
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
適合性
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55442-U:4548173958903
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
A precise U/HPLC-MS/MS method with QuEChERS extraction for the analysis of glyphosate, glufosinate, and AMPA in green tea.
関連コンテンツ
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
ガスクロマトグラフィーは、気相中の揮発性化合物を分離するもので、さまざまな産業分野で品質管理に利用されています。