安全性情報
55418-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Z-Sep Bulk
別名:
QuEChERS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥53,800
¥53,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥53,800
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥53,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
製品名
Supel QuE, Z-Sep Bulk
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supel
組成
Z-Sep Bulk
包装
pkg of 20 g
テクニック
QuEChERS: suitable
表面積
310 m2/g
Matrix
silica gel base material
マトリックス活性基
zirconia-based phase
粒径
22 μm
ポアサイズ
14 nm pore size
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分散 SPE(dSPE)は、「QuEChERS」法方式と呼ばれ(Quick(迅速)、Easy(容易)、Cheap(安価)、Effective(効果的)、Rugged(頑丈)、および Safe(安全))、食品や農産物中の複数残留農薬分析の領域で普及しつつある現代のサンプル調製技術です。
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
その他情報
Supel QuE Z-Sepは複雑な組成を持つサンプルを強力にクリーンアップするための製品です。 従来のQuEChERS法の相と比較してサンプル抽出ブルの脂肪や着色をより強力に取り除きます。問題の多いマトリックス干渉を根絶することにより、Z-Sep製品はLC-MSとGC-MS法の堅牢性を更に高めてくれます。現在ご使用のメソッドのC18とPSAをそのまま弊社の独自技術で置き換えることができます。新たなメソッド開発の必要はありません。
Z-Sep+ は、15%以上の脂肪分を含むサンプルのクリーンアップに適しています。
Z-Sep/C18 は、脂肪分が15%未満のサンプルのクリーンアップに適しています。
Z-Sep は、疎水性検体を分析する前にサンプルをクリンナップする用途に適しています。
法的情報
本製品の使用法によっては、弊社が請求中の特許請求範囲に抵触する可能性があります。ライセンスに関する疑問点がありましたら[email protected] までお問合せください。
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55418-U:4548173960579
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Keiko Iwakoshi et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 57(5), 150-154 (2016-10-28)
Rapid multi-residue analysis of pesticides in pulses was developed using LC-MS/MS. Pesticide residues in 5 g of homogenized pulses were extracted with 30 mL of acetonitrile and salted out with 4 g of anhydrous magnesium sulfate and 2 g of
Łukasz Rajski et al.
Journal of chromatography. A, 1304, 109-120 (2013-07-23)
Several extraction methods were evaluated in terms of recoveries and extraction precision for 113 pesticides in avocado: QuEChERS with various d-SPE clean-ups (Z-Sep, Z-Sep+, PSA+C18 and silica), miniLuke and ethyl acetate. Extracts were analysed using liquid chromatography coupled with triple
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method
Lianzhu Wang et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 33(5), 501-507 (2015-09-22)
A fast method based on QuEChERS methodology for the simultaneous determination of 32 sulfonylurea herbicide residues in sweet corns and green soybeans was developed using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The clean-up effects of three dispersive sorbents were evaluated in
Tomasz Tuzimski et al.
Journal of AOAC International, 100(6), 1671-1680 (2017-07-15)
In this study, a simple, cost-effective, and sensitive HPLC diode-array detection method was developed for the simultaneous determination of six different 5-nitroimidazoles [metronidazole, 2-hydroxymethyl-1-methyl-5-nitro-1H-imidazole, dimetridazole (DMZ), ronidazole, ornidazole, and ipronidazole] in bovine milk samples. A QuEChERS-based sample preparation procedure was
資料
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
関連コンテンツ
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.