製品名
Supelclean™ EZ-POP NP, volume 12 mL, pkg of 20
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supelclean™
組成
bed A, 1.25 g (Supelclean™ LC-Florisil®)
bed b, 1.25 g (Z-Sep/C18)
包装
pkg of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
12 mL
マトリックス活性基
C18 bonding phase
florisil bonding phase
zirconia bonding phase
アプリケーション
food and beverages
関連するカテゴリー
詳細
サンプルマトリックスの適合性: オイル
- LCフロリジル®(上層)とZ-Sep/C18(下層)SPE吸着剤の両方を含み、PEフリットで分離された二重層SPE。
- オイルマトリックスからの非極性の残留性有機汚染物質(POP)を分析する場合に優れたクリーンアップをもたらすように開発されました。
- 脂肪マトリックスは優先的にカートリッジにより保持される一方、非極性POPはアセトニトリルにより洗浄されます。
このマルチベッド固相抽出(SPE)カートリッジは、オリーブ油やトウモロコシ油などの食用油マトリックスから、非極性の残留性有機汚染物質(POP)、特に重および軽い多核芳芳香族炭化水素(PAH)を抽出するために設計されました。脂肪マトリックスは優先的にカートリッジにより保持される一方、PAHはアセトニトリルにより洗浄されます。 得られた抽出物は、GC-MSまたはHPLC-FLD分析に適しています。SPEカートリッジの最上層は、酸やアルコールなどの極性官能基と相互作用する極性吸着媒体であるフロリジル®からなります。下層は、Discovery® DSC-18とZ-Sep吸着剤の混合物からなります。C18は、疎水性相互作用を介して脂肪マトリックスに結合します。 ジルコニアでコーティングされたシリカであるZ-Sepは、ルイス酸として機能し、脂肪酸、モノおよびジアシルグリセロールに見られるOHおよびCOOH基内の酸素と相互作用します。
WGK
WGK 3
Jan Code
54341-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
プロトコル
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
関連コンテンツ
固相抽出により、クロマトグラフィー分析用のサンプルが精製され、データ品質が向上し、分析カラムが保護されます。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.