Merck
54081-U
Supelco
LpDNPH ORBOチューブ
W,W,W separators, glass tube size × L 8 mm × 115 mm, pkg of 20 ea
別名:
LpDNPH ORBO Tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
物質
W,W,W separators
品質水準
認証
NIOSH 2016 (Appendix B)
詳細
Bed A: 300 mg
Bed B: 150 mg
製品種目
ORBO
包装
pkg of 20 ea
テクニック
active air sampling: suitable
ガラス管サイズ× L
8 mm × 115 mm
マトリックス
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel (20-40 mesh)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
configured for high flow rates, up to 2.0L/min
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
54081-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート