This is a dual-layer SPE tube containing both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) and LC-NH2 (lower layer) SPE sorbents, separated by a polyethylene frit. The ENVI-Carb layer is a carbon surface with a hexagonal ring structure. The LC-NH2 layer is an aminopropyl (5%) monomerically bonded onto carbon.
おすすめの製品
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supelclean™
組成
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
マトリックス活性基
aminopropyl phase
carbon phase
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
- Supelclean ENVI-Carb(上層)とLC-NH2(下層)のSPE吸着剤からなる2層型SPEチュ-ブです(PE製フリットで隔離)。
- 食品(農産物、食肉など)から複数種の農薬を分析するときに、優れたクリ-ンアップを発揮できるようにできています。
- ENVI-Carbは平面状分子に強い親和性を示し、食品や天然産物に広く存在する色素類(クロロフィル、カロチノイドなど)やステロ-ル化合物を単離・分離できます。
- Supelclean LC-NH2はアミノプロピル固定相で、食品マトリックス中に一般に含まれる脂肪酸や有機酸、および一部の極性色素類や糖類を保持します。
WGK
WGK 3
Jan Code
54035-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
関連コンテンツ
固相抽出により、クロマトグラフィー分析用のサンプルが精製され、データ品質が向上し、分析カラムが保護されます。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.