安全性情報
55119-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb II/PSA SPEチューブ
bed A 500 mg (Supelclean Envi-Carb-II SPE), bed B 300 mg (Supelclean PSA SPE), volume 6 mL, pk of 30
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EA
¥43,300
¥43,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EA
¥43,300
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥43,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed A, 500 mg (Supelclean
Envi-Carb-II SPE)
bed B, 300 mg (Supelclean
PSA SPE)
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
マトリックス活性基
PSA phase
carbon phase
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持機構は逆相および陰イオン交換です。
使用可能なサンプルマトリックスは有機溶媒溶液と水溶液です。
  • Supelclean ENVI-Carb(上層)とPSA(下層)SPE吸着剤(PEフリットで隔離)の両方が入った二層SPEチューブです。
  • 食品(農産物、肉など)に多成分残留農薬分析を実施するときに、優れたクリーンアップを行うために開発されました。
  • ENVI-carbは、平面分子に対する強い親和性を持ち、食品や天然物中に一般に存在する色素(クロロフィル、カロチノイドなど)およびステロールを単離/除去できます。
  • Supelclean PSAは、ポリマー結合したエチレンジアミン-N-プロピル相で、第一級と第二級の両方のアミンを含んでいます。
  • Supelclean PSAは、脂肪酸、有機酸、およびある種の極性色素と糖に対する強い親和性と高い容量を持っています。
  • GC-FIDおよびGC-MSを使用して優れた清浄度を試験済みです。
法的情報
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55119-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE