安全性情報
57092
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPEチューブ
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EA
¥24,100
¥24,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EA
¥24,100
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
¥24,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 250 mg
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
100 m2/g
容量
6 mL
マトリックス活性基
carbon phase
粒径
120-400 mesh
アプリケーション
PFAS testing
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グラファイト処理ノンポーラスカーボン
保持メカニズム:逆相
サンプルとマトリックスの適合性:水溶液(飲料水、地下水、廃水)
  • 表面積:100 m2/g;粒径:120/400 mesh
  • 逆相条件で使用した場合、非極性と極性の両方のマトリックスにおいて、極性と非極性の有機化合物に対して極めて高い親和性を示します。
  • カーボン表面は、6角形の環状構造が相互に結合し、重なってグラファイトシートを形成しています。
  • カーボン相はノンポーラスであるため、吸着の際に分析対象物が固相の細孔に分散する必要がなく、迅速な処理が可能です。
  • 独立した研究者が、ENVI-Carbは、地下水、果物、野菜などの様々なマトリックスから200種類を超える農薬のサンプルを迅速に調製するのに極めて有用であることを明らかにしています。
固相抽出装置は、サンプルの収集および濃縮にガラスバイアルまたはガラスチューブを使用します。吸着剤の中には、小型SPEカートリッジよりも大きな脱着体積を必要とするものがあり、このような場合にSPEチューブが使用されました。[1]
アプリケーション
Supelclean ENVI-Carb SPE チューブが、グリコスフィンゴ脂質のグリカン部分の、セラミド、塩、および界面活性剤からの分離に使用されました。[2]
法的情報
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
57092:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yao-Yun Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 283(24), 16455-16468 (2008-04-17)
Mammalian glycan chain elongation is mostly based on extending the type 2 chain, Galbeta1-4GlcNAc, whereas the corresponding type 1 chain, Galbeta1-3GlcNAc, is not normally extended. In a broader context of developing high sensitivity mass spectrometry methodologies for glycomic identification of
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC