Merck
509639
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353)
volume 25 mL, 25MDR-VLLMA-GT, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥54,100
¥54,100
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥54,100
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥54,100
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
物質
glass syringe
ニードルサイズ
(not included)
特徴
Pre-fitted with Luer Lock Valve
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 009472
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
<UL><LI>SGE Syringes Fitted with Luer Lock Valve [volume 25 mL, needle size (not included)], Model: 25MDR-VLLMA-GT.</LI><LI>Composed of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.</LI><LI>Autoclavable syringes but the plunger removal required.</LI><LI>Feature an interference fit between the plunger tip and the barrel that enhances the gas sealing ability of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
  • A wide variety of terminations.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)