Merck
Z683620
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer lock tip, centered, capacity 20 mL, graduated, 1 mL, non-sterile
別名:
ポリプロピレン製シリンジ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥20,210
¥20,210
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥20,210
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NB.03
¥20,210
Check Cart for Availability
無菌性
non-sterile
特徴
graduated 1 mL
包装
pkg of 100 ea bulk packed
キャパシティ
20 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ルアーチップ式のこれらのポリプロピレンシリンジは、すべてのサイズのニードルで使用できます。この使い切りシリンジの硬いポリエチレンプランジャーはわずかに大きく、このため半可撓性のPPバレルの壁にしっかりと密着するだけでなく、非常にスムーズな引き心地が得られます。潤滑剤のコンタミネーションはありません。
シリンジはバルク包装品を除いて個別に滅菌包装されます。バルク包装品はブラスチックバッグで滅菌せずに供給されます。
針は別途注文してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.