Merck
Z116882
Sigma-Aldrich
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer slip tip, eccentric, capacity 20 mL, graduated, 1 mL, sterile
別名:
ポリプロピレン製シリンジ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥19,900
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
¥19,900
Check Cart for Availability
無菌性
sterile
特徴
graduated 1 mL
包装
pkg of 100 ea individually wrapped
メーカー/製品名
Fortuna Graf
キャパシティ
20 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ルア- チップはバレル中心からずれた位置についています。
ルアーチップ式のこれらのポリプロピレンシリンジは、すべてのサイズのニードルで使用できます。この使い切りシリンジの硬いポリエチレンプランジャーはわずかに大きく、このため半可撓性のPPバレルの壁にしっかりと密着するだけでなく、非常にスムーズな引き心地が得られます。潤滑剤のコンタミネーションはありません。
シリンジはバルク包装品を除いて個別に滅菌包装されます。バルク包装品はブラスチックバッグで滅菌せずに供給されます。
針は別途注文してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mattia Rocco et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(14), 5376-5384 (2014-03-25)
The formation of a fibrin network following fibrinogen enzymatic activation is the central event in blood coagulation and has important biomedical and biotechnological implications. A non-covalent polymerization reaction between macromolecular monomers, it consists basically of two complementary processes: elongation/branching generates
質問
  1. Hello, I would like to confirm whether the syringe in question is free from natural rubber latex and not manufactured with BPA, DEHP, or PVC. Additionally, can you provide information on whether this equipment is suitable for handling methanol? Thanks
    1 回答
    1. These syringes are latex-free and contain no rubber, silicone oil, styrene, BPA, or DEHP. The laboratory grade polypropylene and polyethylene are compatible with methanol and other alcohols.