Merck
Z683604
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer lock tip, centered, capacity 10 mL, graduated, 0.5 mL, non-sterile
別名:
ポリプロピレン製シリンジ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥13,820
¥13,820
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥13,820
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NB.03
¥13,820
出荷可能日2025年4月28日詳細
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
無菌性
non-sterile
特徴
graduated 0.5 mL
包装
pkg of 100 ea bulk packed
キャパシティ
10 mL
アプリケーション
PFAS testing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ルアーチップ式のこれらのポリプロピレンシリンジは、すべてのサイズのニードルで使用できます。この使い切りシリンジの硬いポリエチレンプランジャーはわずかに大きく、このため半可撓性のPPバレルの壁にしっかりと密着するだけでなく、非常にスムーズな引き心地が得られます。潤滑剤のコンタミネーションはありません。
シリンジはバルク包装品を除いて個別に滅菌包装されます。バルク包装品はブラスチックバッグで滅菌せずに供給されます。
針は別途注文してください。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.