509825
¥13,200
1 of 10
26239
SGE Plunger-Protected Syringe, Fixed Needle
26248
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
21521
SGE Guided Plunger syringes
HAM80075
Hamilton® syringe
Supelco
57203
Supelclean™ LC-SAX SPE Bulk Packing
509817
SGE社微量シリンジ、Rheodyne®およびValco® バルブ用、固定針型
509272
SGE社マイクロシリンジ
26891-U
SGE社オートサンプラー用シリンジ、気密、固定針型、デュアルゲージ
57017
Supelclean™ LC-SAX SPEチューブ
79491
Metobromuron
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
22 ga
Fixed needle
pkg of 1 ea
SGE 006300
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
0.25 mL (250 μL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Analytical Chemistry
Analytical Chromatography
Analytical Syringes
Analytical Vials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.