安全性情報
27200
Supelco
アルミニウムクリンプシール(セプタムなし)、銀アルミニウム
pressure release
, diam. × opening 20 mm × 8 mm, pkg of × 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 PKG
¥3,010
¥3,010
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 PKG
¥3,010
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥3,010
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
物質
silver aluminum
包装
pkg of × 100 ea
外径
20 mm
直径×開口部
20 mm × 8 mm
適合性
for use with 20mm crimp seal vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Microbial degradation of selected odorous substances.
Rappert, S., and R. Muller.
Waste Management (New York, N.Y.), 25.9, 940-954 (2005)
Fabrication of polymer microneedles using a two-photon polymerization and micromolding process.
Gittard, Shaun D., et al.
Journal of Diabetes Science and Technology, 3.2, 304-311 (2009)
Christian Hernández-Guzmán et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 43(7), 1219-1230 (2020-03-08)
The bioconversion process of bioactive naringenin by whole-cells of Yarrowia lipolytica 2.2ab for the production of increased value-added compounds is successfully achieved in surface and liquid cultures. This approach is an alternative to the commercial production of these bioactive compounds