Merck
504335
Supelco
SPEチューブアダプター
PTFE (with female luer port), for use with 6 mL glass SPE tubes, pk of 24
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EA
¥50,000
¥50,000
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EA
¥50,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥50,000
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PTFE (with female luer port)
品質水準
包装
pk of 24
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 6 mL glass SPE tubes
詳細
チュ-ブアダプタ-はさまざまな目的で用いられます。アダプタ-を用いてSPEチュ-ブを別のSPEチュ-ブに重ねることで、選択性が増します。また、大型の空のシリンジ外筒を小型のSPEチュ-ブに重ねれば、容量の大きなリザ-バ-として使えます。さらに、加圧法(例:シリンジまたは空気/N2ラインから圧力をかける)のためのアダプタ-としても使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)