Merck
4M4829-U
Supelco
1,4-ジオキサン-d8
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 5 × 1 mL
別名:
p-ジオキサン-d8, 重水素化ジオキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 1 ML
¥22,400
¥22,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 1 ML
¥22,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D8O2
CAS番号:
分子量:
96.15
Beilstein:
1307286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
¥22,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 5 × 1 mL
濃度
2000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.4198 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
4M4829-U:4548173164038
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leah E Jackson et al.
Journal of separation science, 44(4), 860-869 (2020-12-17)
In this study, we developed an analytical method for the determination of 1,4-dioxane in aqueous solutions using freeze-assisted liquid-liquid extraction, also known as frozen microextraction, and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry with select reaction monitoring. The method is