安全性情報
ICS023
Supelco
スルフィド (IC スタンダード)
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥14,800
500 ML
¥31,000
¥14,800
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥14,800
500 ML
¥31,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥14,800
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC ICS-023-100
濃度
1000 μg/mL
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO/IEC 17034およびISO/IEC 17025 に従って作成され、認証されます。本CRMの使用に関するすべての情報は、分析試験証明書に記載されています。
アプリケーション
  • 分析化学における硫化物 IC 標準: 硫化物 IC 標準は、さまざまなサンプルの硫化物分析を正確に行うために不可欠です。これらの高純度標準は、イオンクロマトグラフィーシステムの正確な校正を保証します。これは、製薬および生化学研究における微量レベルの硫化物分析に不可欠です(Sun et al., 2023)。
アナリシスノート
本製品の濃度は1000 µg/mLです。溶媒は1%NaOH水溶液です。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
ICS023-BULK:
ICS023-100ML:
ICS023-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the packaging information for ICS023-500ML?
    1 回答
    1. The packaging for product ICS023-500mL consists of a 500 ML NM 38-430 NAT HDPE BTL and a 38-430 RED PP CAP PTFE LINER.