Merck
CRM48367
Supelco
1,4-ジオキサン溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
別名:
1,4-ジオキサン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥9,790
¥9,790
出荷可能日2025年4月25日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥9,790
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥9,790
出荷可能日2025年4月25日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI Key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
その他情報
この認証参照物質(CRM)は、ISO/IEC 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造・認証されました。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM48367:4548173316000
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Megha Aggarwal et al.
PloS one, 7(12), e51288-e51288 (2012-12-20)
The nucleocapsid core interaction with endodomains of glycoproteins plays a critical role in the alphavirus life cycle that is essential to virus budding. Recent cryo-electron microscopy (cryo-EM) studies provide structural insights into key interactions between capsid protein (CP) and trans-membrane
Naoyuki Kishimoto et al.
Water research, 47(5), 1919-1927 (2013-02-09)
This paper reports on the reusability and the optimal reuse of iron-rich sludge for an electrochemical Fenton-type process using sequencing batch mode and separation batch mode reuse models. In the sequencing batch mode, processes of electrochemical treatment, neutralization, sedimentation, and
Sheau-Yun Dora Chiang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(9), 2317-2326 (2012-07-25)
An intrinsic biodegradation study involving the design and implementation of innovative environmental diagnostic tools was conducted to evaluate whether monitored natural attenuation (MNA) could be considered as part of the remedial strategy to treat an aerobic aquifer contaminated with 1,4-dioxane
Christof Aellig et al.
ChemSusChem, 5(9), 1737-1742 (2012-07-05)
The dehydration of D-fructose to 5-hydroxymethylfurfural was studied under single-phase conditions in the low boiling solvent 1,4-dioxane at moderate temperatures in the presence of the solid acid-catalyst Amberlyst-15. The reaction was first examined and optimized under batch conditions, where it
Venkateshwarlu Gurram et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(8), 1853-1861 (2012-05-10)
Reaction conditions for the CC cross-coupling of O(6)-alkyl-2-bromo- and 2-chloroinosine derivatives with aryl-, hetaryl-, and alkylboronic acids were studied. Optimization experiments with silyl-protected 2-bromo-O(6)-methylinosine led to the identification of [PdCl(2)(dcpf)]/K(3)PO(4) in 1,4-dioxane as the best conditions for these reactions (dcpf=1,1'-bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene).