Merck
NIST911C
コレステロール
NIST® SRM® 911c
別名:
3β-ヒドロキシ-5-コレステン, 5-コレステン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥221,000
¥221,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥221,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O
CAS番号:
分子量:
386.65
Beilstein:
1915888
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥221,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 2 g
メーカー/製品名
NIST®
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
clinical research
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known purity. It is intended primarily for use in the calibration and standardization of procedures for the determination of cholesterol in research samples and for routine evaluations of daily working standards used in these procedures. A unit of SRM 911c consists of 2 g of material. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 911C_cert
SRM 911C_SDS
生物化学的/生理学的作用
すべての生体膜の主成分。脳脂質全体の約25%はコレステロ-ルです。
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Cholestrol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST911C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of total and esterified cholesterol in serum.
Sobel C and Fernandez A.
Clinical Chemistry, 12(11), 739-747 (1966)
Enzymatic determination of total serum cholesterol.
C C Allain et al.
Clinical chemistry, 20(4), 470-475 (1974-04-01)