蒸気圧
400 mmHg ( 323 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChI Key
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- e-cigarette aerosols by thermal desorption-gas chromatography-flame ionization detection-time of flight mass spectrometry (TD-GC-FID-TOFMS).[1]
- Organic gunshot residue samples[2] and in unfractionated coal tar samples[3] by TD-GC-MS working in selected ion monitoring (SIM) mode
- Soil samples affected by tire fires by comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC x GC)coupled to TOFMS operating on electron impact (EI) ionization mode.[4]
- Sediment extracts by high performance liquid chromatography in conjunction with diode array detection (HPLC-DAD) and GC-MS in SIM mode.[5]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
428.0 °F - closed cup
引火点(℃)
220.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442506:
この製品を見ている人はこちらもチェック