Merck
P21501
Sigma-Aldrich
9-フェニルカルバゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥16,300
¥16,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥16,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13N
CAS番号:
分子量:
243.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H13N/c1-2-8-14(9-3-1)19-17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
InChI Key
VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P21501-BULK:
P21501-VAR:
P21501-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)