Merck
42154
Supelco
Dodecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
別名:
Lauric acid-1,2,3,4-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C8H24O2
CAS番号:
分子量:
204.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChI Key
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
42154-1MG:
42154-10MG:
42154-VAR:
42154-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)