Merck
586153
Sigma-Aldrich
Lauric acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C
別名:
Dodecanoic acid-1,2,3,4-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7(13CH2)313CO2H
CAS番号:
分子量:
204.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChI Key
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
586153-VAR:
586153-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)