Merck
425370
Sigma-Aldrich
フェノール-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
別名:
Pentadeuteriophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥42,100
5 G
¥133,000
¥42,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥42,100
5 G
¥133,000
About This Item
化学式:
C6D5OH
CAS番号:
分子量:
99.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥42,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
crystals
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-RALIUCGRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
フェノール-2,3,4,5,6-d5はフェノールの同位体標識類似体であり、フェノールの2、3、4、5、6番目のプロトンが重水素に置き換わっています。
アプリケーション
フェノール-2,3,4,5,6-d5は、さまざまな分析技術を用いて正確にデータを解釈するための分析用内部標準物質として使用できます。[1][2]
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
425370-5G:4548173148960
425370-1G:4548173148953
425370-BULK:
425370-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Nature of meso-and pyro-Borate Precatalysts to the VANOL and VAPOL BOROX Catalysts
Zhao W, et al.
Synlett, 26, 1606-1614 (2015)
Development of molecularly imprinted polymer in porous film format for binding of phenol and alkylphenols from water
Gryshchenko AO and Bottaro CS
International Journal of Molecular Sciences, 15, 1338-1357 (2014)