Merck
33095
Supelco
HClメタノール溶液
0.5 M HCl in methanol (0.5N), for GC derivatization, ampule of 10 × 5 mL
別名:
塩化水素, 塩酸 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
包装
ampule of 10 × 5 mL
濃度
0.5 M HCl in methanol (0.5N)
テクニック
GC/GC: suitable
保管温度
2-8°C
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタノール性HCl(メタノール中の塩酸)は揮発性(短鎖)脂肪酸のメチル・エステルを調製するのに特に有用です。脂肪酸は、密閉容器内の酸性触媒(HClなど)存在下で無水アルコール(メタノールなど)と共に高温で短時間加熱するとエステル化されます。この反応では、水分子が放出されて脂肪酸分子とアルコール分子が結合します。誘導体は反応媒体から迅速、容易、かつ定量的に回収できます。
特徴および利点
  • 脂肪酸、特に揮発性(短鎖)脂肪酸の誘導体化。
  • 揮発性副生成物とのクリーンな反応(副反応なし)。
  • クリーン、迅速、かつ定量的に誘導体化します。
関連製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33095:4548173136028
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
X Qiu et al.
The Journal of biological chemistry, 276(34), 31561-31566 (2001-06-09)
The existence of Delta 4 fatty acid desaturation in the biosynthesis of docosahexanoic acid (DHA) has been questioned over the years. In this report we describe the identification from Thraustochytrium sp. of two cDNAs, Fad4 and Fad5, coding for Delta
Practical Gas Chromatography: A Comprehensive Reference.
Wilder KD and Engewald W.
Science, 613-614 (2014)
Mitochondrial Function, Part B: Mitochondrial Protein Kinases, Protein Phosphatases and Mitochondrial Diseases.
William SA and Murphy AN.
Science, 88-89 (2009)
[Fluid and electrolyte movements through the gastrointestinal membranes: hydrochloric acid formation and intestinal water transport].
D P Mertz
Klinische Wochenschrift, 45(2), 57-68 (1967-01-15)
Vanessa Zambelli et al.
Anesthesia and analgesia, 120(2), 381-388 (2014-12-17)
Because pulmonary endogenous surfactant is altered during acute respiratory distress syndrome, surfactant replacement may improve clinical outcomes. However, trials of surfactant use have had mixed results. We designed this animal model of unilateral (right) lung injury to explore the effect
質問
  1. How to remove HCL from Methanolic HCL
    1 回答
    1. The process of removing methanol from HCl can involve using a distillation column to evaporate the methanol in the solution.
      It also may be helpful to view this patent below:
      https://patents.google.com/patent/NL8602392A/en