Merck
07607
Supelco
Hydrochloric acid
0.5 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
別名:
HClメタノール溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.05
product name
塩化水素 溶液, 0.5 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
グレード
for GC derivatization
品質水準
形状
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
濃度
0.45-0.55 M in methanol
0.5 M in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.801-0.812 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Methanolic HCl was used in fatty acid analysis during a study to identify Δ4 fatty acid desaturated from Thraustochytrium sp. involved in the biosynthesis of docosahexanoic acid.
Learn more in the Product Information
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07607-BULK:
07607-1ML:4548173349145
07607-100ML:4548173349121
07607-VAR:
07607-10X1ML:4548173349138
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.