Merck
17935
Supelco
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
別名:
塩酸メタノール溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCl · CH3OH
CAS番号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
塩化水素-メタノール 溶液, ~1.25 m HCl (T), for GC derivatization, LiChropur
グレード
for GC derivatization
品質水準
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
濃度
~1.25 m HCl (T)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.831 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
17935-50ML:4548173110400
17935-250ML:4548173110394
17935-INTR:
17935-BULK:
17935-100X1ML:4548173312958
17935-1ML:
17935-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Esterification of galacturonic acid and polyuronides with methanol-hydrogen chloride.
E F JANSEN et al.
Journal of the American Chemical Society, 68, 1475-1477 (1946-08-01)
Liquid chromatography--high resolution mass spectrometry analysis of fatty acid metabolism
Kamphorst JJ, et al.
Analytical Chemistry, 83(23), 9114-9122 (2011)
A REACTION TUBE FOR METHANOLYSIS; INSTABILITY OF HYDROGEN CHLORIDE IN METHANOL.
Y KISHIMOTO et al.
Journal of lipid research, 6, 435-436 (1965-07-01)
Michael F. L'Annunziata
Handbook of Radioactivity Analysis, 400-400 (2012)
Jay G Hosking et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(4), 1005-1015 (2014-10-21)
Successful decision making often requires weighing a given option's costs against its associated benefits, an ability that appears perturbed in virtually every severe mental illness. Animal models of such cost/benefit decision making overwhelmingly implicate mesolimbic dopamine in our willingness to