安全性情報
33038
Supelco
HMDS + TMCS + ピリジン、3:1:9(Sylon HTP)
pkg of 20 × 1 mL
別名:
クロロトリメチルシラン, トリメチルクロロシラン, トリメチルシリルクロリド, ヘキサメチルジシラザン, 1,1,1,3,3,3–ヘキサメチルジシラン+Τトリメチルクロロシラン+ピリジン, Sylon HTP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
詳細
3:1:9 (SYLON HTP)
組成
1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 22.9%
Pyridine, 69.4%
Trimethylchlorosilane, 7.7 % (w/v)
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
包装
pkg of 20 × 1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HMDS+TMCS+Pyridine in the ratio of 3:1:9 may be used as the silylating agent, during multi-targeted profiling of the major phytohormones by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[1]
法的情報
Sylon is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sylon CT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33038:4548173937618
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Claudia Birkemeyer et al.
Journal of chromatography. A, 993(1-2), 89-102 (2003-05-09)
In the present investigation we report selection of the N-methyl-N-(tert.-butydimethylsilyl)trifluoroacetamide (MTBSTFA) reagent as the most comprehensive derivatization protocol among 17 tested reactions covering trifluoroacetylation, pentafluorobenzylation, methylations, and trimethylsilylations. MTBSTFA allowed easy and robust tert.-butyldimethylsilyl derivatization of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, indole-3-acetic acid
T. Stoming et al.
Life Sciences, 12, 425-425 (1973)