スキップする
1391
Sigma-Sil-A
suitable for preparation of TMS derivatives
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 x 1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥34,200
この商品について
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
¥34,200
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
liquid
suitability
suitable for preparation of TMS derivatives
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
トリメチルクロロシラン:ヘキサメチルジシラザン:ピリジンが1:3:9で混合された試薬で、アミノ酸や糖などのTMS誘導体の調製に用いられます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D253532884D4011
Sigma-Sil-A suitable for preparation of TMS derivatives
Sigma-Aldrich
1391
Sigma-Sil-A
suitability
suitable for preparation of TMS derivatives
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)