29666U
29666-U
¥5,580
出荷可能日2025年4月21日詳細
1 of 10
Supelco
29665-U
MSQ™キャップ(セプタム付き)、Mass Spec Quality
58550AST
CHIRALPAK® CBH HPLC カラム
29319-U
認証ポリプロピレン結合キャップ、セプタム付、100個入り
58365
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC カラム
27236
セプタム、PTFE/シリコン
29320-U
29651-U
認証バイアルキット、低吸着 (LA)、2 mL、100本入り
29315-U
29305-U
認証済みポリプロピレン製キャップ(セプタム付)
29653-U
light blue polypropylene capnatural PTFE/silicone septa (with slit)
Caps with little to no background contaminationMSQ
closure type blue polypropylene hole capclosure type screw top vial
pkg of 100 ea
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
1.0 mm
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
分析化学
分析用バイアル
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.