29315U
29315-U
別名:
Certified PP caps with septa, 100-pack
¥4,290
出荷可能日2025年4月14日詳細
1 of 10
Supelco
29319-U
認証ポリプロピレン結合キャップ、セプタム付、100個入り
29320-U
29376-U
Certified screw thread vials, amber, 9 mm thread, 12 x 32 mm
29378-U
認定キット、ネジ山付きバイアル、12 x 32 mm、9 mmネジ山、未組立、100個包装
29305-U
認証済みポリプロピレン製キャップ(セプタム付)
29371-U
認証済みスクリュースレッドバイアル、9 mmスレッド、12 × 32 mm
29000-U
バイアル、スクリュートップ、R.A.M.™ (9 mmスレッド)、広口、12 × 32 mm
29047-U
スクリューキャップ(オープントップ)、9 mmネジ、ライナー付き
29379-U
29373-U
PTFE/red rubber septumdark blue polypropylene cap (bonded septa)
closure type blue polypropylene hole cap
pkg of 100 ea
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
1.5 mm
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
29081-U
Interlocked™ vial with fused glass insert, screw top
29051-U
Is product 29315-U composed of silicone or styrene butadiene rubber?
The product 29315-U is silicone-based.