29659U
29659-U
別名:
Low Adsorption Vial Kit
¥32,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
1 of 10
Supelco
29658-U
認証バイアルキット、低吸着(LA)、MRQ30 CD™バイアル
Millipore
UFC5100
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 100 kDa MWCO
SU860097
ヘッドスペースバイアル、ねじ蓋、丸底(バイアルのみ)
23187-U
MRQ30透明CDバイアル™、青色キャップ、スリット入りTEF/シリコンセプタム
29661-U
認証バイアルキット、低吸着(LA)QsertVial™
HVLP04700
Durapore®メンブレンフィルター、0.45 µm
1.00029
アセトニトリル
SLHV033N
Millex™ PVDF syringe filter
69385
タンパク質標準ミックス 15 - 600 kDa
29651-U
認証バイアルキット、低吸着 (LA)、2 mL、100本入り
clear glass viallight blue polypropylene capnatural PTFE/silicone septa (with slit)
closure type screw top vial
pkg of 100 ea
12 mm × 32 mm × 6 mm
1.2 mL
thread for 9 mm
for use with Agilent/HPfor use with Thermo Fisherfor use with Waters
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
分析化学
分析用バイアル
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
29384-U
認定キット、ネジ山付きバイアル、12 x 32 mm、9 mmネジ山、未組立、100個包装
29666-U
MSQ™キャップ(セプタム付き)、Mass Spec Quality
29378-U