Merck
28884-U
Supelco
SLB®-IL100キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥145,000
¥145,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥145,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
¥145,000
Check Cart for Availability
物質
fused silica
品質水準
認証
ASTM® D6526
パラメーター
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
カラムタイプ
capillary highly polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:この高極性カラムは、世界初の市販イオン液体GCカラムです。 これは、弊社のGCカラム極性指標で100の基準になります。 SLB-IL100は、極性/選択性がほぼ同じであるTCEPカラムより高い熱的安定性と水分/酸素による損傷への耐性を持っています。2008年に発売されました。
USPコード:なし
:
  • 結合なし
  • 1,9-ジ(3-ビニル-イミダゾリウム)ノナンビス(トリフルオロメチル)スルホニルイミダート
温度限界:
  • 室温以下~230°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
28884-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
プロトコル
イオン液体キャピラリーGCカラムは、極性アナライトの不活性度を高めて、改良された固定相でクロマトグラフィーおける課題に対処します。
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
関連コンテンツ
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
ガスクロマトグラフィーは、気相中の揮発性化合物を分離するもので、さまざまな産業分野で品質管理に利用されています。
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC表示を増やす
質問
1–2/2 質問  
  1. Are all the SLB Ionic Liquid Capillary Columns GC-MS compatible?
    1 回答
    1. SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL61, SLB-IL76, SLB-IL82, SLB-IL100 and SLB-IL111 Ionic Liquid Capillary Columns are all GC-MS compatible.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.