Merck
29799-U
Supelco
SLB®-ILPAHキャピラリーGCカラム
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.05 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥86,900
¥86,900
出荷可能日2025年4月22日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥86,900
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
¥86,900
出荷可能日2025年4月22日詳細
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
900
df
0.05 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
20 m × 0.18 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
food and beverages
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション:特別検証されたこの特殊用途キャピラリーGCカラムは、多環芳香族炭化水素(PAH)の分析用にデザインされています。イオン液体固定相を取り入れています。各カラムは、複数の主な組み合わせ(フェナントレン/アントラセン、ベンゾ[a]アントラセン/クリセン/トリフェニレン、およびベンゾ[b]フルオランテン/ベンゾ[k]フルオランテン/ベンゾ[j]フルオランテン)が確実に分離されているようにするために個別に検証されています。
USPコード:なし
:非結合性。1,12-ジ(トリプロピルホスホニウム)ドデカンビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
温度限界:環境温度未満から300 °C(等温またはプログラム)
アプリケーション
選択性の異なる固定相でのガスクロマトグラフィーにおけるアルキル置換多環芳香族硫黄複素環異性体の保持挙動
この研究では、イオン液体 (IL) を含むさまざまな固定相を使用したガスクロマトグラフィーを使用して、多環芳香族硫黄複素環 (PASH) の保持挙動を精査します。IL 相は、特異的選択性と PASH 形状との相関を示しました。(Wilson, Lee, et al, 2017)
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2017.01.026
選択性の異なる固定相でのガスクロマトグラフィーにおける異性体多環芳香族硫黄複素環の保持挙動
この研究では、イオン液体を含むさまざまな固定相を使用して、アルキル置換 PASH のガスクロマトグラフィー保持指標を評価します。結果は、IL が明確な選択性と熱安定性を提供し、複雑な混合物の分離を強化することを示しています。
(Wilson, Lee, et al, 2017)
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2017.01.024
多環芳香族炭化水素およびポリ塩化ビフェニルの選択的分離のためのガスクロマトグラフィー固定相としての超高熱安定性ペルアリール化イオン液体
この記事では、多環芳香族炭化水素とポリ塩化ビフェニルを分離するためのガスクロマトグラフィーの固定相として、過アリール化イオン液体を使用する方法について説明します。IL は高い熱安定性と独自の選択性を示し、困難な分析対象物の分解能を向上させます。
(Anderson & Davis, 2019)
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29799-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
プロトコル
イオン液体キャピラリーGCカラムは、極性アナライトの不活性度を高めて、改良された固定相でクロマトグラフィーおける課題に対処します。
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.